Kits de tests, dioxyde de chlore, Spectroquant®, Supelco®
1.00608.0001
: Merck
:
- Méthode chimique:DPD
- Cdt:200 Tests
- Désignation:Dioxyde de chlore
- M-Clarity quality level:MQ100
- Pour appareil:Prove, Nova 60, Multy, Move, Picco
- Plage de mesure:0,020 - 10,00 mg/l ClO₂
Tous les kits de tests Spectroquant® peuvent être utilisés avec la gamme Prove de spectrophotomètres et les instruments Nova 60/60A. Les tests peuvent être utilisés non seulement sur les photomètres et les spectrophotomètres de Merck, mais également sur les photomètres et spectrophotomètres auprès d'autres fournisseurs (détails de programmation disponibles sur demande).
- Highly stable, ready to use reagent mixtures in a user friendly design
- Free selection of appropriate cell format according to the measuring range
- Long shelf life up to 3 years - all at room temperature
- Automatic selection of the correct method with help of AutoSelector barcode identification
Note: The range quoted in the table below refers to the Prove and NOVA instruments. For some test kits the measuring range available for the Spectroquant® Multy and Move 100 instruments may be reduced.