Kits de tests colorimétriques visuels, calcium, MQuant®, Supelco®
1.11110.0001
: Merck
:
- Méthode chimique:Titriplex® III
- Cdt:170 Tests
- Désignation:Calcium
- M-Clarity quality level:MQ100
- Type:MTC
- Plage de mesure:2-200 mg/l Ca
Tests rapides colorimétriques visuels.
- Résultats en 2 minutes
- Manipulation aisée
- Gamme de mesure en fonction de l'application
- Systèmes portables, réactifs et accessoires nécessaires sont inclus dans le coffret
- Différentes recharges disponibles
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®:
Cette gamme comprend les tests colorimétriques et titrimétriques pour les concentrations moyennes. Avec un large éventail de paramètres de test disponibles, ces tests rapides sont la méthode de choix pour les aquariums, la pisciculture, l'écologie aquatique, la préservation de l'environnement et l'analyse des eaux de refroidissement et de chaudière.
: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.