Solution de transfert 1-Step™ Ultra TMB, Pierce™
Catalog # PIER37574
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:250 ml
- Désignation:Solution de transfert 1-Step™ Ultra TMB
Specifications
About this item
La solution Thermo Scientific 1-Step Ultra TMB est un substrat de peroxydase de raifort (HRP), à composant unique, prêt à l'emploi, pour les applications de transfert Western (à ne pas utiliser pour les analyses ELISA ou les applications immunohistochimiques). La solution de transfert à haute sensibilité, au rapport amélioré signal/bruit et à faible rayonnement de fond contient la TMB soluble (3,3', 5,5'-triméthylbenzène), qui réagit avec la peroxydase de raifort pour produire un précipité bleu foncé insoluble. Le substrat est compatible avec les membranes en nitrocellulose et en PVDF.
- Bandes de protéines visibles en moins d'une minute
- Bandes de protéines stables après séchage de la membrane
- Aucun équipement spécial requis pour la visualisation, production de bandes en bleu foncé
- Prête à l'emploi et sensible