North2South™ Hybridisation Buffer
North2South™ Hybridisation Buffer
North2South™ hybridisation buffer, pH 6,9, 125 ml
N° de catalogue PIER37549
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
North2South™ Hybridisation Buffer
N° de catalogue PIER37549
Numéro CAS:  
North2South™ Hybridisation Buffer
North2South™ Hybridisation Buffer
North2South™ hybridisation buffer, pH 6,9, 125 ml
Numéro CAS:  
Prix
238,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 125 mL
Product Details & Documents
North2South™ hybridisation buffer is an aqueous buffer which is used with the North2South™ chemiluminescent detection kit.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    125 ml
  • Désignation:
    North2South™ hybridisation buffer, pH 6,9
Spécifications