Distributeurs de désinfectant pour les mains, InstantFOAM 1000
Catalog # EVONIFS1LDSMD-UK
Supplier: Deb-STOKO
Specifications
- Capacité:1000 ml
- Couleur:blanc
- Désignation:Distributeur de désinfectant pour les mains, Deb Instant FOAM 1000 pour cartouche de 1 litre de Deb InstantFOAM® Complete, DE, FR, NL
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le distributeur InstantFOAM 1000 est conçu pour les toilettes de locaux professionnels, les entreprises de la restauration et les hôpitaux.
- Fixation murale
- Plastique résistant
- Utilisation d'une seule main
Pour une utilisation avec le désinfectant pour les mains Deb InstantFOAM®.