ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique solution 6N, qualité Séquençage, Pierce™
Corrosive
Toxic
Acide chlorhydrique solution 6N, qualité Séquençage, Pierce™
Catalog # PIER24308
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Toxic
Acide chlorhydrique solution 6N, qualité Séquençage, Pierce™
Catalog # PIER24308
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule
  • Cdt:
    1 SET
  • Seq:
    0125
  • Info cdt:
    10 x 1 ml
Specifications
About this item
 :
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
UN:1789
 :GHS05
 :GHS06
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324