ContactUsLinkComponent
Électrode sélective d'ions, demi-cellule, fluorure, sensION+ 9655
Électrode sélective d'ions, demi-cellule, fluorure, sensION+ 9655
N° de catalogue HACHLZW9655970002
Fournisseur:  Hach
undefined
Électrode sélective d'ions, demi-cellule, fluorure, sensION+ 9655
N° de catalogue HACHLZW9655970002
Fournisseur:  Hach
Spécifications
  • Concentration:
    0,02 - 20 000 mg/l F-
  • Connexion:
    BNC, câble fixe de 1 m
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    sensION+ 9655
  • Désignation:
    Électrode sélective d'ions, demi-cellule, fluorure, sensION+ 9655, membrane cristalline à l'état solide
  • Matière:
    Époxy
  • Électrolyte:
    Fluoride
  • Cdt:
    1
  • Température:
    0...50 °C
Spécifications
À propos de cet article
sensION+ 9655 est une électrode sélective d'ions fluorures, demi-cellule (électrode de référence non intégrée) avec un corps en époxy et une membrane cristalline non remplaçable sélective vis-à-vis des ions fluorures dans la solution.
  • Elle ne nécessite pratiquement aucune maintenance : son capteur à l'état solide permet un stockage à sec d'ions sans péremption ni rechange de membrane
  • Elle assure une réponse rapide, stable et précise dans d'innombrables types d'échantillons
  • Recommandée pour une utilisation avec l'électrode de référence sensION+ 5044
Le 9655 est doté d'un câble de 1 mètre et d'un connecteur BNC pour une utilisation en laboratoire avec le multimètre Hach sensION+ MM374. L'électrode est idéale pour mesurer les concentrations de fluorure dans l'eau potable, les eaux usées et les applications générales de qualité de l'eau.
Livraison: fourni avec un manuel d'utilisation de base.
Reference electrode
Informations sur le produit