Microinjecteurs, Nanoject III™
Nanoject III™, 100 - 240 V pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Australie
N° de catalogue DRUM3-000-207
Fournisseur: DRUMMOND
Aller à :
Product Details & Documents
Le microinjecteur Nanoject III™ a été conçu pour effectuer des injections manuelles uniques et plusieurs cycles d'injection. La fonction de « homing » automatique élimine la nécessité de réaménager l'unité et de réduire l'encombrement du piston.
- Écran tactile convivial programmable
- Exactitude des volumes d'injection jusqu'à 0,6 nanolitres
- Précision et uniformité des volumes d'injection avec la technologie hydraulique
- Les joints toriques ne sont pas nécessaires pour fixer la micropipette
- Possibilité de réduire le volume d'injection
Livraison: fourni avec 4 prises d'adaptateur interchangeables.
Spécifications
- Désignation:Nanoject III™, 100 - 240 V pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Australie
- Cat. No.:DRUM3-000-207
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- DRUM3-000-030-KReplacement collet kit with chuck, green seal, wire plunger, and allan wrenchConnexion Pour la disponibilité1 * 1 KIT - 196,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- DRUM3-000-032Footswitch with remote capability for fill, empty and inject functionsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 765,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix