0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Kits de tests environnementaux
Accessories for pool test kits
Accessories for pool test kits
Accessories for pool test kits
Catalog # PALIPT502
Supplier:
Palintest
CAS Number:
Expand image
Accessories for pool test kits
Catalog # PALIPT502
Supplier:
Palintest
CAS Number:
Specifications
Cdt:
10
Désignation:
Crushing rods
Seq:
01
Specifications
About this item
Product Details
Product Details