0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Celite® Standard Super-cel, filtre
Celite® Standard Super-cel, filtre AW
Celite® Standard Super-cel, filtre AW
L14552.36
:
Thermo Fisher Scientific
:
Celite® Standard Super-cel, filtre AW
L14552.36
:
Thermo Fisher Scientific
:
Cdt:
500 g
Seq:
3645
:
61790-53-2
:
:
MFCD00132803
:
14,4973
:
319-127-6
:
GHS08
:
GHS07
:
Température ambiante