Filter aid, Harborlite 800
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
À propos de cet article
MDL No.: MFCD00197888
- Numéro MDL:MFCD00197888
- Densité:2,3
- Température de stockage:Température ambiante
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
MDL No.: MFCD00197888
- Numéro MDL:MFCD00197888
- Densité:2,3
- Température de stockage:Température ambiante
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotProduct Family Options