Factor XA protease digestion buffer
Factor XA Protease Digestion Buffer, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Factor XA protease digestion buffer
N° de catalogue J63878.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Applications: For His-tag protein purification from mammalian cells
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:Factor XA Protease Digestion Buffer
- Cat. No.:J63878.AK
- Physical form:Liquid