Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X)
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X)
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X)
Certificats
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X)
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • J63615.AC
  • J63615.AD
  • Apparence:
  • Blue
  • Blue
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
    25 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - 72,50 €
    72,50 €
    1 * 25 mL
       72,50 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J63615.AC
    Apparence
    Blue
    Physical form
    Liquid
  • Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 125,00 €
    125,00 €
    1 * 50 mL
       125,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J63615.AD
    Apparence
    Blue
    Physical form
    Liquid