TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS buffer soln, 0,2 M, 8,5, 100 mL
N° de catalogue J63268.AE
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
N° de catalogue J63268.AE
Numéro CAS:  
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS buffer soln, 0,2 M, 8,5, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
96,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 91000-53-2
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00069903
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    0,2 M
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    TAPS buffer soln
  • Valeur pH:
    8,5
  • Cat. No.:
    J63268.AE
  • N ° CAS.:
    91000-53-2
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00069903