Saponin permeating solution, 0,5% w/v solution in PBS (10X)
N° de catalogue J63209.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:Saponin Permeating Solution
- Environmentally Preferable:
- Conditions de stockage:RT
- Formulaire:Liquid
- Solubilité:Difficult to Mix
Spécifications
À propos de cet article
Saponin permeating solution, is used as a cell permeabilising agent.
Physical Form: Liquid
Applications: Cell permeabilizing agent