Alkaline running buffer solution
Alkaline running buffer solution, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Alkaline running buffer solution
N° de catalogue J63170.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
UN No.:UN1824
Contains 0.5 M NaOH and 50 mM EDTA
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:Alkaline running buffer solution
- Cat. No.:J63170.AP
- Physical form:Liquid