Phosphate-citrate Buffer (5X)
Phosphate-citrate Buffer (5X)
Phosphate-citrate buffer (5X), 2,5, 100 mL
N° de catalogue J62982.AE
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Phosphate-citrate Buffer (5X)
N° de catalogue J62982.AE
Numéro CAS:  
Phosphate-citrate Buffer (5X)
Phosphate-citrate Buffer (5X)
Phosphate-citrate buffer (5X), 2,5, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
74,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Phosphate-Citrate Buffer (5X) is used as a substrate buffer in immunoassay procedures. It is used in SDS PAGE electrophoresis.
Contains 1M sodium phosphate and 0.5M sodium citrate.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Phosphate-citrate buffer (5X)
  • Valeur pH:
    2,5
  • Cat. No.:
    J62982.AE
  • MDL No.:
    MFCD00131859