IEF Cathode buffer (10X) with lysine
IEF Cathode buffer (10X) with lysine, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
IEF Cathode buffer (10X) with lysine
N° de catalogue J61903.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For isoelectric focusing (IEF)
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:IEF Cathode buffer (10X) with lysine
- Cat. No.:J61903.AK
- Apparence:Colourless
- Physical form:Liquid