Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
À propos de cet article
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- J61324.AP
- J61324.K2
- Physical form:
- Liquid
- Liquid
- N ° CAS.:
- 7558-80-7
- 7558-80-7
- MDL No.:
- MFCD00003527
- MFCD00003527
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationConcentrationValeur pHCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.J61324.APPhysical formLiquidN ° CAS.7558-80-7MDL No.MFCD00003527 - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.J61324.K2Physical formLiquidN ° CAS.7558-80-7MDL No.MFCD00003527