Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Certificats
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • J61086.AK
  • J61086.AP
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • N ° CAS.:
  • 7558-80-7
  • 7558-80-7
  • MDL No.:
  • MFCD00003527
  • MFCD00003527
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Valeur pH
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Phosphate buffer soln
    0,5 M
    8,5
    250 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 76,40 €
    76,40 €
    1 * 250 mL
       76,40 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J61086.AK
    Physical form
    Liquid
    N ° CAS.
    7558-80-7
    MDL No.
    MFCD00003527
  • Phosphate buffer soln
    0,5 M
    8,5
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 104,00 €
    104,00 €
    1 * 500 mL
       104,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J61086.AP
    Physical form
    Liquid
    N ° CAS.
    7558-80-7
    MDL No.
    MFCD00003527
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.