TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
Certificats
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
CAS No.: 91000-53-2
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00069903
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • J60322.AE
  • J60322.AK
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • N ° CAS.:
  • 91000-53-2
  • 91000-53-2
  • MDL No.:
  • MFCD00069903
  • MFCD00069903
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Valeur pH
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • TAPS buffer solution
    0,2 M
    8,0
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 81,70 €
    81,70 €
    1 * 100 mL
       81,70 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J60322.AE
    Physical form
    Liquid
    N ° CAS.
    91000-53-2
    MDL No.
    MFCD00069903
  • TAPS buffer solution
    0,2 M
    8,0
    250 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 127,00 €
    127,00 €
    1 * 250 mL
       127,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J60322.AK
    Physical form
    Liquid
    N ° CAS.
    91000-53-2
    MDL No.
    MFCD00069903