POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
POPSO buffer solution, 0,2 M, 8,0, 250 mL
N° de catalogue J60085.AK
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
N° de catalogue J60085.AK
Numéro CAS:  
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
POPSO buffer solution, 0,2 M, 8,0, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
90,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 108321-07-9
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070005
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    0,2 M
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    POPSO buffer solution
  • Valeur pH:
    8,0
  • Cat. No.:
    J60085.AK
  • N ° CAS.:
    108321-07-9
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00070005
  • Température de stockage:
    2°C to 8°C