Méthylcyclohexane ≥99%
Méthylcyclohexane ≥99%
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Méthylcyclohexane ≥99%
Certificats
Méthylcyclohexane ≥99%
Méthylcyclohexane ≥99%
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:108-87-2
  • Formule:C₆H₁₁CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00001497
  • Poids moléculaire:98.19 g/mol
  • Index Merck:14,6047
  • Point d'ébullition:101 °C
  • Point de fusion:–126 °C
  • Densité:0,771
  • Point d'éclair:–4 °C (–25 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-624-3
  • UN:2296
  • ADR:3,II