Palladium hydroxide (5% Pd) sur carbone (Pearlman's catalyst) humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre Type A403002-5
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
CAS Number:12135-22-7
:
Formula:H₂O₂Pd
MDL Number:MFCD00064599
:140.435 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:235-219-2
Related Information
Frequently Bought Together