Thallium 203, 203 Tl, plasma standard solution, 203 Tl 10 µg/ml, Specpure®
N° de catalogue 45288.AD
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Cdt:50 mL
- MDL No.:MFCD00084592
- Élement:Thallium
- Symbole:Tl
Spécifications
À propos de cet article
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00084592