ContactUsLinkComponent
Polyethylene, en tables, faible densité, Epaisseur: 3.18 mm (0.125 in)
Polyethylene, en tables, faible densité, Epaisseur: 3.18 mm (0.125 in)
Catalog # 45175.HB
CAS Number:  
Polyethylene, en tables, faible densité, Epaisseur: 3.18 mm (0.125 in)
Catalog # 45175.HB
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
About this item
 :
Density:0,92
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:9002-88-4
Formula:(CH₂CH₂)n
MDL Number:MFCD00084423