ContactUsLinkComponent
ICP-MS interference check standard solution B for 6020, Specpure®
ICP-MS interference check standard solution B for 6020, Specpure®
N° de catalogue 44713.AE
Numéro CAS:  
ICP-MS interference check standard solution B for 6020, Specpure®
N° de catalogue 44713.AE
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    ICP-MS Interference Check Standard solution B for 6020, Specpure®
  • MDL No.:
    MFCD00803324
Spécifications
À propos de cet article
Matrix: 5% HNO₃
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00803324
Note: To be diluted 1:500 to achieve prescribed concentrations.
Concentration: Ag 10 µg/ml ±2%; Al 10 µg/ml ±2%; As 10 µg/ml ±2%; Cd 10 µg/ml ±2%; Co 10 µg/ml ±2%; Cr 10 µg/ml ±2%; Cu 10 µg/ml ±2%; Mn 10 µg/ml ±2%; Ni 10 µg/ml ±2%; Se 10 µg/ml ±2%; V 10 µg/ml ±2%; Zn 10 µg/ml ±2%