ICP-MS internal standard solution, Specpure®
8 component standard, 100 µg/ml, 5% HNO₃, 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ICP-MS internal standard solution, Specpure®
N° de catalogue 44651.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00803321
Concentration:
Bi 100 µg/ml ±2%;
Ga 100 µg/ml ±2%;
In 100 µg/ml ±2%;
Sc 100 µg/ml ±2%;
Tb 100 µg/ml ±2%;
Y 100 µg/ml ±2%;
6Li 100 µg/ml ±2%
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Cdt:100 mL
- Désignation:8 component standard, 100 µg/ml
- Cat. No.:44651.AE
- MDL No.:MFCD00803321