Multi-element plasma standard solution 1, Specpure®
Multi-Element Plasma Standard Solution 1, Nitric acid dil., 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Multi-element plasma standard solution 1, Specpure®
N° de catalogue 42881.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00212337
Spécifications
Spécifications
- Matrice:Nitric acid dil.
- Cdt:100 mL
- Désignation:Multi-Element Plasma Standard Solution 1
- Cat. No.:42881.AE
- MDL No.:MFCD00212337