ContactUsLinkComponent
Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Dionex) in H₂O
Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Dionex) in H₂O
N° de catalogue 35565.AE
Numéro CAS:  
Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Dionex) in H₂O
N° de catalogue 35565.AE
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Dionex) in H₂O
  • MDL No.:
    MFCD00144813
  • Physical form:
    Liquid
  • Odour/scent:
    Odourless
Spécifications
À propos de cet article
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00144813