VWR®, Lunettes de sécurité, Stockholm
111-1844
- Type:Anti UV, anti-rayures, anti-buée
- Couleur:transparent/noir
- Désignation:Stockholm spectacles
- Oculaires:Clear PC
- Cdt:1
Lunettes de protection modernes, extrêmement légères, offrant un excellent champ de vision et une protection exceptionnelle.
- Pont de nez moulé, doté d'un confort et d'une adaptabilité inégalés
- Oculaire d'une seule pièce, qui s'adapte à la plupart des visages
- Branches de lunettes avec embout en caoutchouc souple, pour un confort maximal
: 2016/425/EU, EN 166:2001, EN 170, ISO 9001:2008; 166 FT CE (monture) 1 FT (oculaire).