Capillary tubes, Sedicaps
Capillary tubes, Sedicaps
N° de catalogue MODU120013
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
Aller à :
Product Details & Documents
Sedicaps capillary tubes.
- With ringmarks at 100/102 mm
Spécifications
- Désignation:Capillary tubes, Sedicaps