Sodium thiosulfate solution 2.12 N
100 mL
N° de catalogue HACH2686832
Fournisseur: Hach
Sodium thiosulfate solution 2.12 N
N° de catalogue HACH2686832
Fournisseur: Hach
Numéro CAS: 7772-98-7
Aller à :
Product Details & Documents
For determination of high range hypochlorite (bleach) concentrations by drop-count titration.
Synonymes: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
- Numéro CAS:7772-98-7
- Formule:Na₂S₂O₃
- Numéro MDL:MFCD00003499
- Poids moléculaire:158.11 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100 mL