Cuvette à échantillons
Cuvette à échantillons
Cuvettes à échantillons, 25 mm, 25 ml, Verre
N° de catalogue HACH2665908
Fournisseur:   Hach
Cuvette à échantillons
N° de catalogue HACH2665908
Fournisseur:  Hach
Cuvette à échantillons
Cuvette à échantillons
Cuvettes à échantillons, 25 mm, 25 ml, Verre
Prix
1 500,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 8 ST
Product Details & Documents
Cuvettes d'échantillonnage avec graduations très visibles.
Informations de commande: Pour utilisation avec bouchon en néoprène – Non inclus.
Spécifications
  • Volume:
    25 ml
  • Matière fenêtre:
    Verre
  • Désignation:
    Cuvettes à échantillons
  • Hauteur:
    25 mm