Échantillonneur à piston
Échantillonneur à piston
Échantillonneur à piston (400 g), Laiton chromé, 260 mm, 9 − 12 mm, 13 ml
N° de catalogue 300-0171
Fournisseur:   VWR Collection
Échantillonneur à piston
N° de catalogue 300-0171
Fournisseur:  VWR Collection
Échantillonneur à piston
Échantillonneur à piston
Échantillonneur à piston (400 g), Laiton chromé, 260 mm, 9 − 12 mm, 13 ml
Prix
44,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Échantillonneur à piston, en laiton chromé, stérilisable. L’extrémité du tube est pointue pour perforer des boîtes, des balles ou des sachets contenant des matériaux souples pâteux.
Convient pour collecter du poisson et des matériaux souples pâteux, pour une utilisation dans l’industrie cosmétique et chimique.
Méthode d’utilisation: après avoir été retiré du récipient, l'échantillonneur est vidé en poussant complètement la tige, libérant ainsi l’échantillon dans un gobelet ou un autre collecteur d’échantillon adapté.
Livraison: Complete with an expelling plunger.
Documents
Spécifications
  • Ø:
    9 − 12 mm
  • Capacité:
    13 ml
  • Désignation:
    Échantillonneur à piston (400 g)
  • Longueur:
    260 mm
  • Matière:
    Laiton chromé