Ammonia electrode storage solution
Ammonia electrode storage solution
Storage solution for ammonia ion selective electrodes, 500 mL
N° de catalogue HACH2541249
Fournisseur:   Hach
Ammonia electrode storage solution
N° de catalogue HACH2541249
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Ammonia electrode storage solution
Ammonia electrode storage solution
Storage solution for ammonia ion selective electrodes, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
68,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For storage of ammonia ion selective electrodes.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Storage solution for ammonia ion selective electrodes
Spécifications