Magnesium standard solution
Magnesium standard solution, 100 ml (NIST), 1000 mg/l as Mg, 100 mL
HACH1479442
: Hach
Standard solutions for accuracy checks in magnesium determinations. HNO₃ matrix.
- Concentration:1000 mg/l as Mg
- Cdt:100 mL
- Désignation:Magnesium standard solution, 100 ml (NIST)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.