Potassium standard solution
Potassium standard solution
Potassium standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST), 250 mg/l as K, 16
N° de catalogue 705-2020
Fournisseur:   Hach
Potassium standard solution
N° de catalogue 705-2020
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Potassium standard solution
Potassium standard solution
Potassium standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST), 250 mg/l as K, 16
Numéro CAS:  
Prix
70,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in potassium determinations.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    250 mg/l as K
  • Cdt:
    16
  • Désignation:
    Potassium standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST)