Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, 4 L
Fournisseur: Avantor
Cyclohexanone ≥99.0% (par GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N° de catalogue 9210-03
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS: 108-94-1
Aller à :
Product Details & Documents
Lot analysis on label.
Synonymes: Pimelic Ketone
- Numéro CAS:108-94-1
- Formule:C₆H₁₀(=O)
- Numéro MDL:MFCD00001625
- Poids moléculaire:98.14 g/mol
- Index Merck:13,02755
- Point d'ébullition:155,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–31 °C
- Densité:0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:43 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- REACH:01-2119453616-35
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.0 %
- Assay (C₆H₁₀O) (by GC):≥ 99.0 %
- Color (APHA):≤ 10
- Density (g/mL) at 25°C:0.940 - 0.943
- Residue after Evaporation:≤ 0.0500 %
- Acidity (meq/g):≤ 0.003
- Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤ 0.1 %
- Identification (by IR):Passes Test
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle, amber, narrow mouth
- Cdt:4 L