ContactUsLinkComponent
Ethyle acétate ≥99.9% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ethyle acétate ≥99.9% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
  9280-R
 :  Avantor
 :  
undefined
Ethyle acétate ≥99.9% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
  9280-R
 :  Avantor
 :  
  • Type de conditionnement:
    Steel drum
  • Cdt:
    400 lb
  • Seq:
    7284
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 99.9 %
  • Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water):
    ≥99.9 %
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Residue after Evaporation:
    ≤0.001 %
  • Substances Darkened by H₂SO₄:
    Passes Test
  • Titrable Acid (µeq/g):
    ≤0.9
  • Water (by KF, volumetric):
    ≤0.06 %
 :
 :88.11 g/mol
 :13,03792
 :77,1 °C (1013 hPa)
 :–83 °C
 :0,902 g/cm³ (20 °C)
 :–4 °C
 :Température ambiante
 :205-500-4
 :1173
 :3,II
 :01-2119475103-46
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
 :141-78-6
 :CH₃COOC₂H₅
 :MFCD00009171