Microscope numérique, DM-1802
Microscope numérique, DM-1802, Monoculaire
630-0552
: MOTIC
Ce microscope est conçu pour une utilisation dans l'enseignement et la recherche.
- Excellente qualité optique grâce à une conception novatrice des objectifs
- Éclairage LED à piles rechargeables pour 50 heures d'utilisation
- Caméra et interface USB pour l'enseignement supérieur
: Livré avec housse anti-poussière.
- Modèle:DM-1802
- Désignation:Microscope numérique
- Seq:03
- Type:Monoculaire
- Cat. No.:630-0552
- Éclairage:Halogène
- Condenseur:Abbe 1,25 O.N. avec diaphragme à iris et porte-filtres
- Mise au point:Micro et macrométrique
- Tourelle:4 positions
- Tête:Inclinaison de 30°
- Objectifs:Achromatiques 4×, 10×, 40× (rétractable)