ContactUsLinkComponent
Microscope inversé, CKX53
Microscope inversé, CKX53
  OLYMN2251000
Microscope inversé, CKX53
  OLYMN2251000
  • Désignation:
    Alimentation électrique pour lampe vapeur de mercure 100 W, tension d'entrée 100 - 240 V
  • Seq:
    203
  • Cdt:
    1
Design ergonomique et imagerie améliorée pour la culture cellulaire, le CKX53 est conçu pour l'échantillonnage et la manipulation de cellules, particulièrement pour les observations en fluorescence.
  • Observations en transmission fond clair et contraste de phase évolutives vers la fluorescence
  • Contraste élevé grâce au système de phase intégré (IPC) (sans changement d'anneau)
  • Illuminateur de fluorescence trois positions: Deux sets de filtres pour excitation (bleu et vert), position vide, obturateur (shutter) manuel, glissière à filtre neutre 6 %
Compatible avec glissières de condenseur CKX3-SLP et IX2-SL, éléments optiques CKX3-SPLIC, CKX3-SLPAS, IX2-SPLC, IX2-SLPH1, IX2-SLPH2, guide-objets CKX3-MVR, portoir pour boîte de Petri CKX3-HO35DM, illuminateur de fluorescence par réflexion et sources de lumière au mercure, aux halogénures métalliques ou LED.
 : Inclus objectif CACHN 10×/0,25 Ph/IPC, câble d’alimentation, insert pour platine, clé Allen, alimentation électrique, deux clips de câble caméra avec vis - Vues 3D par inversion de contraste, en option.
Objectives