3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution pour la détection du chlore, Supelco®
N° de catalogue 1.08475.1000
Fournisseur: Merck
Numéro CAS: 54827-17-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- ADR:8,II
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:3264
Documents
MERC1.08475.1000_TDS_EN
Product specification
msds_108475
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.023 g/cm3
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive material
- For:Detection of chlorine
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Cat. No.:1.08475.1000