Spatule
Spatule
300 mm, 188 mm, 50 ml
N° de catalogue 129-1158
Fournisseur:   BURKLE
Spatule
N° de catalogue 129-1158
Fournisseur:  BURKLE
Spatule
Spatule
300 mm, 188 mm, 50 ml
Prix
305,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cette spatule est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, est polie miroir et entièrement soudée, de sorte qu'elle est totalement exempte de fissures.
  • Très stable
  • Facile à nettoyer
  • Autoclavable, stérilisable sur flamme
  • Peut être incisé des substances solides ou des sacs et BigBags
Idéal pour l'échantillonnage des poudres, granulés et fluides pâteux, en particulier dans le domaine alimentaire et pharmaceutique.
Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Longueur:
    300 mm
  • Longueur de lame:
    188 mm