Basic spectrometer, mini-SPID
Basic spectrophotometer, mini-SPID, 350 − 900 nm
N° de catalogue DIDAPOF010350
Fournisseur: DIDALAB
Aller à :
Product Details & Documents
mini-SPID is a pedagogical spectrometer used in the visible range.
To analyse a signal in real time of transmission, ray and continuous spectra (sun, glowing lamp, candle), detections and photometric measures in high schools.
Livraison: Supplied with intuitive software, two meter optical fibre cable and USB cord.
Spécifications
- Modèle:mini-SPID
- Plage de mesure:350 − 900 nm
- Désignation:Basic spectrophotometer
- Interfaces:USB
- Cat. No.:DIDAPOF010350
- Précision de la longueur d'onde:±0,5 nm
- Monochromateur:Cerny Turner
- Gamme photométrique:0 – 100 % T
- Détecteur:High resolution linear silicium CCD sensor
- Design optique:Fibre optic probe