Anti-IgG Goat Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
N° de catalogue 786-R44
Fournisseur: G-Biosciences
Spécifications
- Type d'anticorps:Secondaire
- Symbole de l'antigène:IgG
- Conjugaison:AP (Alkaline Phosphatase)
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Goat
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:
- Réactivité:Rabbit
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1 mL