Packing table
Packing table, mobil, 1447 ×750× 900 mm
N° de catalogue HUPF7500184
Fournisseur:   HUPFER METALLWERKE
Packing table
N° de catalogue HUPF7500184
Fournisseur:  HUPFER METALLWERKE
Packing table
Packing table
Packing table, mobil, 1447 ×750× 900 mm
Prix
2 010,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This packing table is made up of high-quality stainless steel (both top and bottom). It can also be also as a work bench to pack surgical instruments.
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Packing table, mobil
  • l×p×h:
    1447 ×750× 900 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HUPF7500185
    Hook rail, double, stainless steel, 1250×40×1447 mm, single-side for packing table
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 660,00 €