VWR® ION-15A, Ionisateur, pour neutraliser l’électricité statique accumulée dans des échantillons de pesage
N° de catalogue 611-3446
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Poids:0,31 kg
- Désignation:ION-15A, ionisateur pour éliminer l'électricité statique accumulée dans les échantillons de pesage
- Seq:310
- l×p×h:110×105×45 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Un ioniseur est utilisé pour éliminer l'électricité statique qui s'accumule dans de nombreux types d'échantillons pesés, comme les échantillons en plastique (et les récipients) ou les films. À l'aide d'un ioniseur, l'échantillon à peser est neutralisé en quelques secondes.
- Distance entre l'échantillon et la source d'ions env. –50 à 400 mm
- Temps de décharge avec ventilateur allumé: 9 secondes à 50 mm, 13 secondes à 100 mm et environ 100 secondes à 400 mm
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
Concentration d'ozone 0 ~ 0,05 ppm (2 cm de la source d'ions)
Volume d'air maximal: 0,06 cm³/min
Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 à 50 °C; 20 à 80% HR; altitude <2000 mètres
Alimentation électrique nominale: 12 V CC, 500 mA, adaptateur secteur (primaire) 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Degré de pollution: 2
Catégorie de surtension: Catégorie II