Precision Hydrometers
Precision Hydrometers
1,000 - 1,200 g/ml, 0,002 ml, 280 mm
N° de catalogue SCNL3071003
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Precision Hydrometers
N° de catalogue SCNL3071003
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Precision Hydrometers
1,000 - 1,200 g/ml, 0,002 ml, 280 mm
Prix
16,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hydrometers without thermometer with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    280 mm
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,002 ml
  • Plage de mesure:
    1,000 - 1,200 g/ml