Tétraméthylammonium hydroxyde 0.1 mol/L (0.1 N) dans le propanol-2/méthanol, Titripur® Reag. USP pour la titration en milieu non aqueux, Supelco®
: Merck
:75-59-2
:
:C₄H₁₃NO
:MFCD00008280
:91.15 g/mol
:0,79 g/cm3 (20 °C)
:15 °C
:1992
:3 (6.1),II
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
:GHS02
:GHS06
:GHS08
- Form:liquid
- Amount-of-substance concentration:0.0995 - 0.1005
- Measurement uncertainty:+/- 0.0003
- Traceability:NIST SRM
Frequently Bought Together